1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911093-1G
APOSOR911093-1GEA 243 EUR
APOSOR911093-1G
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole 97%
1-Cyclohexyl-4-nitropyrazole
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24448797
Núm. CAS: 97421-22-2