1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911094-1G OR911094-25G OR911094-5G
APOSOR911094-1GEA 145 EUR
APOSOR911094-1G APOSOR911094-25G APOSOR911094-5G
1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
1-Butyl-4-nitropyrazole
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16810712
Núm. CAS: 1240574-64-4