N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911119-10G OR911119-1G OR911119-5G
APOSOR911119-10GEA 754 EUR
APOSOR911119-10G APOSOR911119-1G APOSOR911119-5G
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13412781
Núm. CAS: 198711-26-1