4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911128-1G OR911128-5G
APOSOR911128-1GEA 219 EUR
APOSOR911128-1G APOSOR911128-5G
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412413
Núm. CAS: 87974-49-0