2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911136-1G OR911136-5G
APOSOR911136-1GEA 0 EUR
APOSOR911136-1G APOSOR911136-5G
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064696
Núm. CAS: 478553-83-2