(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911178-1G OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA 0 EUR
APOSOR911178-1G APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075781
Núm. CAS: 72775-83-8