(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 328 EUR
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07754771
Núm. CAS: 900704-18-9