N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911186-1G OR911186-5G
APOSOR911186-1GEA 270 EUR
APOSOR911186-1G APOSOR911186-5G
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide
Formula: C₈H₁₁NOS
MW: 169,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10672923
Núm. CAS: 531549-10-7