4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911189-1G OR911189-5G
APOSOR911189-1GEA 190 EUR
APOSOR911189-1G APOSOR911189-5G
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine
Formula: C₉H₁₁NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11742082
Núm. CAS: 1090955-28-4