2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR911198-1G OR911198-5G
APOSOR911198-1GEA 75.4 EUR
APOSOR911198-1G APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547890
Núm. CAS: 18102-30-2