1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911199-1G OR911199-5G
APOSOR911199-1GEA 219 EUR
APOSOR911199-1G APOSOR911199-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine
Formula: C₉H₁₁NOS
MW: 181,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11742078
Núm. CAS: 78909-14-5