1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911201-1G OR911201-5G
APOSOR911201-1GEA 219 EUR
APOSOR911201-1G APOSOR911201-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine 97%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine
Formula: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20355792
Núm. CAS: 862463-82-9