2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 142 EUR
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formula: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25978069
Núm. CAS: 1037298-14-8