2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911228-1G OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA 290 EUR
APOSOR911228-1G APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20491422
Núm. CAS: 1352318-44-5