[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 255 EUR
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00504580
Núm. CAS: 94800-23-4