N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911248-1G OR911248-5G
APOSOR911248-1GEA 270 EUR
APOSOR911248-1G APOSOR911248-5G
N-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
N-(2-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03089219
Núm. CAS: 6961-49-5