Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 148 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico 95%
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004391
Núm. CAS: 25522-33-2