2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911545-1G OR911545-5G
APOSOR911545-1GEA 151 EUR
APOSOR911545-1G APOSOR911545-5G
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
2-Isobutoxy-3-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22205730
Núm. CAS: 1375069-03-6