2-Butoxy-3-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911556-1G OR911556-5G
APOSOR911556-1GEA 168 EUR
APOSOR911556-1G APOSOR911556-5G
2-Butoxy-3-methylaniline 97%
2-Butoxy-3-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205731
Núm. CAS: 1375068-69-1