Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911795-1G OR911795-250MG
APOSOR911795-1GEA 299 EUR
APOSOR911795-1G APOSOR911795-250MG
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Ethyl 2-chloromethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053935
Núm. CAS: 1531-78-8