3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911800-1G OR911800-5G
APOSOR911800-1GEA 0 EUR
APOSOR911800-1G APOSOR911800-5G
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
3,4-Dimethoxybenzyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185554
Núm. CAS: 7306-46-9