2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911807-1G OR911807-5G
APOSOR911807-1GEA 190 EUR
APOSOR911807-1G APOSOR911807-5G
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04975444
Núm. CAS: 64022-27-1