2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid, H-DL-Phg(2-OH)-OH
OR911973-5G
APOSOR911973-5GEA 1370 EUR
APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014348
Núm. CAS: 25178-38-5