Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
OR9120-25G OR9120-5G OR9120-100G
APOSOR9120-25GEA 319 EUR
APOSOR9120-25G APOSOR9120-5G APOSOR9120-100G
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% en solución acuosa
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate
Formula: C₃H₆KNS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067270
Núm. CAS: 128-03-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III