N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912024-5G
APOSOR912024-5GEA 149 EUR
APOSOR912024-5G
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07310991
Núm. CAS: 70894-71-2