2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912090-5G
APOSOR912090-5GEA 48 EUR
APOSOR912090-5G
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002647
Núm. CAS: 3307-39-9