3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chloro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
OR912146-5G
APOSOR912146-5GEA 169 EUR
APOSOR912146-5G
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260932
Núm. CAS: 86499-23-2