3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
OR912151-100MG OR912151-250MG
APOSOR912151-100MGEA 114 EUR
APOSOR912151-100MG APOSOR912151-250MG
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01735122
Núm. CAS: 4720-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III