(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 39.3 EUR
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115051
Núm. CAS: 923565-99-5