a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
H-DL-Phg(4-OMe)-OH, 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912250-1G
OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA
71.2
EUR
APOSOR912250-1G
APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049329 Núm. CAS: 19789-59-4 |