Indan-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR912348-1G OR912348-250MG
APOSOR912348-1GEA 258 EUR
APOSOR912348-1G APOSOR912348-250MG
Indan-5-carbaldehyde 95%
Indan-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086208
Núm. CAS: 30084-91-4