4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912398-1G OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA 119 EUR
APOSOR912398-1G APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152191
Núm. CAS: 90734-97-7