5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR912408-1G OR912408-5G
APOSOR912408-1GEA 232 EUR
APOSOR912408-1G APOSOR912408-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861454
Núm. CAS: 101080-03-9