5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 270 EUR
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14537235
Núm. CAS: 569688-67-1