4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912465-100G OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA 951 EUR
APOSOR912465-100G APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223606
Núm. CAS: 67383-32-8