4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylpyrimidin-4(3H)-one
OR912476-5G
APOSOR912476-5GEA 140 EUR
APOSOR912476-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,114 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234103
Núm. CAS: 19875-04-8