(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912514-1G
OR912514-250MG
APOSOR912514-1GEA
683
EUR
APOSOR912514-1G
APOSOR912514-250MG
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol
Formula:
C₈H₁₄O₃ MW: 158,195 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09991662 Núm. CAS: 23153-74-4 |