2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912529-1G
OR912529-250MG
APOSOR912529-1GEA
108
EUR
APOSOR912529-1G
APOSOR912529-250MG
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 96+%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formula:
C₁₁H₁₂N₂ MW: 172,226 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00464648 Núm. CAS: 6208-60-2 |