N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912573-1G
OR912573-25G
OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA
145
EUR
APOSOR912573-1G
APOSOR912573-25G
APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Formula:
C₈H₈N₂O₃ MW: 180,161 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00714941 Núm. CAS: 3400-26-8 |