N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912583-1G
OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA
168
EUR
APOSOR912583-1G
APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Formula:
C₉H₁₀N₂O₃ MW: 194,187 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01211875 Núm. CAS: 26819-11-4 |