4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole
OR912584-5G
APOSOR912584-5GEA 155 EUR
APOSOR912584-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829762
Núm. CAS: 3752-24-7