N-Methyl-4-tyramine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912594-1G OR912594-5G
APOSOR912594-1GEA 132 EUR
APOSOR912594-1G APOSOR912594-5G
N-Methyl-4-tyramine 96%
N-Methyl-4-tyramine
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870493
Núm. CAS: 370-98-9