3-Cyano-2-methylindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
OR912676-1G OR912676-250MG
APOSOR912676-1GEA 62.5 EUR
APOSOR912676-1G APOSOR912676-250MG
3-Cyano-2-methylindole 95%
3-Cyano-2-methylindole
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01475745
Núm. CAS: 51072-83-4