T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912679-1G OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA 522 EUR
APOSOR912679-1G APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569942
Núm. CAS: 55710-80-0