(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone
OR912689-5G
APOSOR912689-5GEA 184 EUR
APOSOR912689-5G
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
Formula: C₅H₈BrNO
MW: 178,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632456
Núm. CAS: 72479-05-1