5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912694-1G OR912694-5G
APOSOR912694-1GEA 249 EUR
APOSOR912694-1G APOSOR912694-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375004
Núm. CAS: 1381944-84-8