5-Methylindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912748-1G OR912748-5G
APOSOR912748-1GEA 0 EUR
APOSOR912748-1G APOSOR912748-5G
5-Methylindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-Methylindole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179412
Núm. CAS: 227960-12-5