2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Indolin-5-ol
OR912750-1G
OR912750-250MG
APOSOR912750-1GEA
155
EUR
APOSOR912750-1G
APOSOR912750-250MG
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
2,3-Dihydroindol-5-ol
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,163 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02181134 Núm. CAS: 172078-33-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...