4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912753-100MG OR912753-1G OR912753-250MG
APOSOR912753-100MGEA 190 EUR
APOSOR912753-100MG APOSOR912753-1G APOSOR912753-250MG
4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
4-Nitro-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181146
Núm. CAS: 31493-66-0