2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-DL-Phg(2-OMe)-OH, 2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 115 EUR
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662408
Núm. CAS: 271583-17-6